40689
Violet Red Bile Agar acc. GB
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
VRB-Agar, VRBA, VRBL-Agar, Violet Red Bile Lactose Agar
About This Item
Productos recomendados
Agency
according to GB 4789.3-2016
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15 g/L
bile salt or No.3 bile salt, 1.5 g/L
crystal violet, 0.002 g/L
lactose, 10 g/L
neutral red, 0.03 g/L
peptone, 7 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
idoneidad
coliforms
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)