Merck
33574
Supelco
4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-13C6 (ring-13C6) solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinónimos:
3,6,3-Nonylphenol, 363-NP-13C6, 4-(3,6-Dimetil-3-heptil)fenol-anillo-13C6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C9H24O
Número de CAS:
Peso molecular:
226.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
10 μg/mL in acetone
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC)(C)CCC(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
Clave InChI
BGLUSMSXKMBLFS-FQPQTBQFSA-N
Descripción general
Certan Vial
Aplicación
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 is an isotopically labeled standard used for the analysis of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocolos
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.