32484
Spirotetramat Metabolite BYI08330-cis-enol
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC1CCC2(CC1)NC(=O)C(=C2O)c3cc(C)ccc3C
InChI
1S/C18H23NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,18+
Clave InChI
IDJJHEIUIYGFDX-QGGXVJLZSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?