22185-U
Jeringa Hamilton®, gama 7000, cubo moleteado
7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Productos recomendados
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
25 ga (bevel tip)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 86259
needle L
70 mm (2.75 in.)
volume
0.5 μL
Categorías relacionadas
General description
- Rápida inyección por minuto
- Elimina volumen muerto al poner la muestra en la aguja
- A prueba de pérdida a presiones de inyección mayores de 6000 psi
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)