Documentos clave
21343
Conjuntos de émbolo Hamilton® con puntas para las gamas 1000, 1700 y 1800
for use with Hamilton 1701 (LT, N, TLL, RN), pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
PTFE plunger tip
tamaño
10 μL
descripción
1701, all
Características
PTFE tip
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 13205
jeringa volumen
10 μL
compatibilidad
for use with Hamilton 1701 (LT, N, TLL, RN)
Descripción general
Para reparaciones en campo de las series 1000, 1700, y 1800. No válidads para jeringas Sample Lock.
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800 are accessories for Hamilton syringes and these plungers do not fit sample lock syringes.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)