15180
hemi-Calcium bis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] phosphate
Selectophore™, ≥97.0%
Sinónimos:
Bis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] phosphate calcium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore™
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
solubilidad
THF: 2 mg/10 mL, clear, colorless
cadena SMILES
C\C(C)=C/CC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)C[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C
[Ca++].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OP([O-])(=O)Oc2ccc(cc2)C(C)(C)CC(C)(C)C)cc1.CC(C)(C)CC(C)(C)c3ccc(OP([O-])(=O)Oc4ccc(cc4)C(C)(C)CC(C)(C)C)cc3
InChI
1S/2C28H43O4P.Ca/c2*1-25(2,3)19-27(7,8)21-11-15-23(16-12-21)31-33(29,30)32-24-17-13-22(14-18-24)28(9,10)20-26(4,5)6;/h2*11-18H,19-20H2,1-10H3,(H,29,30);/q;;+2/p-2
Clave InChI
BSGUAHACNRXMLC-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?