Merck
114421
Sigma-Aldrich
Bromothymol Blue sodium salt
ACS reagent
Sinónimos:
3′,3′′-dibromothymolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H27Br2NaO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
646.36
Beilstein:
6887926
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Formulario
crystalline powder
powder or crystals
técnicas
titration: suitable
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
solubilidad
water: 0.1%, clear to very slightly hazy
λmáx.
392 nm
615 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥35000 at 614-618 nm in 0.1 M NaOH at 0.005 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
cadena SMILES
CC1=C(C=C(C(=C1Br)O)C(C)C)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2C)Br)C(C)C)C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)[O-].[Na+]
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
InChI=1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
Clave InChI
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Aplicación
Bromothymol Blue has been used for freshwater pH measurements over a broad range of buffer intensities.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Bromothymol Blue is a pH-indicator. It is also used for carbonic anhydrase assay due to the conversion of carbon dioxide to bicarbonate.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hydrophilic region of lecithin membranes studied by bromothymol blue and effects of an inhalation anesthetic, enflurane.
Mashimo T, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 76, 5114-5118 (1979)
Biochemical properties of a new a-carbonic anhydrase from the human pathogenic bacterium, Vibrio cholerae.
Del Prete S, et al.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 29, 23-27 (2014)
Evaluation of indicator-based pH measurements for freshwater over a wide range of buffer intensities.
Yuan S and DeGrandpre MD
Environmental Science & Technology, 42, 6092-6099 (2008)