04249
Potassium phosphate tribasic monohydrate
90%
Sinónimos:
tert-Potassium phosphate monohydrate, Tripotassium phosphate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
90%
impurezas
≤0.002% heavy metals (as Pb)
pérdida
≤13% loss on ignition, 800 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤20 mg/kg
cadena SMILES
O.[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3
Clave InChI
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?