03627
Diquat dibromide-(ethylene-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
1,1′-Ethylene-d4-2,2′-dipyridylium dibromide
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥98 atom % D
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
Formato
neat
cadena SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])[N+]2=CC=CC=C2C3=[N+]1C=CC=C3.C
InChI
1S/C12H12N2.CH4/c1-3-7-13-9-10-14-8-4-2-6-12(14)11(13)5-1;/h1-8H,9-10H2;1H4/q+2;/i9D2,10D2;
Clave InChI
IIVQEWATAALFPW-PQDNHERISA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Eyes, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?