Merck
02851
Sigma-Aldrich
Etanol
greener alternative
for residue analysis
Sinónimos:
Alcohol etílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.05
grado:
for residue analysis
técnicas:
GC/MS: suitable
aplicaciones:
food and beverages
bp:
78 °C (lit.)
78 °C
presión de vapor:
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
grado
for residue analysis
Nivel de calidad
100
500
densidad de vapor
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
presión de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
Línea del producto
PESTANAL®
Formulario
liquid
temp. de autoignición
683 °F
lim. expl.
19 %, 60 °F
19 %
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
concentración
≥99.8 % (v/v)
técnicas
GC/MS: suitable
impurezas
≤0.0005% non volatile
≤0.05% water (Karl Fischer)
residuo de evap.
≤0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.361-1.363
bp
78 °C (lit.)
78 °C
mp
-114 °C
−114 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the  four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Otras notas
Sales restrictions may apply
Nota al pie de página
1La distribución y el uso del alcohol etílico en Suiza requiere una autorización de la Swiss Federal Alcohol Administration
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cecilia E Hanzel et al.
Neurobiology of aging, 35(10), 2249-2262 (2014-05-17)
Chronic brain inflammation is associated with Alzheimer's disease (AD) and is classically attributed to amyloid plaque deposition. However, whether the amyloid pathology can trigger early inflammatory processes before plaque deposition remains a matter of debate. To address the possibility that
S Enocksson et al.
The Journal of clinical investigation, 95(5), 2239-2245 (1995-05-01)
Although it is well established in several mammalian species that beta 3-adrenoceptors play a major role in regulating lipolysis and thermogenesis in adipose tissue, the functional existence and role of this receptor subtype in man has been controversial. We investigated
N Di Girolamo et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(1), 157-169 (2014-06-27)
Stem cell (SC) division, deployment, and differentiation are processes that contribute to corneal epithelial renewal. Until now studying the destiny of these cells in a living mammal has not been possible. However, the advent of inducible multicolor genetic tagging and
Cem Kuscu et al.
Nature biotechnology, 32(7), 677-683 (2014-05-20)
RNA-guided genome editing with the CRISPR-Cas9 system has great potential for basic and clinical research, but the determinants of targeting specificity and the extent of off-target cleavage remain insufficiently understood. Using chromatin immunoprecipitation and high-throughput sequencing (ChIP-seq), we mapped genome-wide
Stefan Wieland et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(6), 2121-2130 (2013-10-15)
Approximately 50% of patients with chronic hepatitis C (CHC) have ongoing expression of interferon stimulated genes (ISGs) in the liver. It is unclear why this endogenous antiviral response is inefficient in eradicating the infection. Several viral escape strategies have been