Merck
12-1540
Sigma-Aldrich
Gram′s stain solution (III)
Sinónimos:
Basic Fuchsin, Basic Violet 14, Fuchsin basic, Magenta, Rosaniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20ClN3
Número de CAS:
Peso molecular:
337.85
Número de índice de color:
42510
Beilstein:
4166684
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
cadena SMILES
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C20H19N3.ClH/c1-13-12-16(6-11-19(13)23)20(14-2-7-17(21)8-3-14)15-4-9-18(22)10-5-15;/h2-12,21H,22-23H2,1H3;1H
Clave InChI
NIKFYOSELWJIOF-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)