Documentos clave
05-5560
Sigma-Aldrich
Colour standard solution
JIS (color standard), JIS: 1000
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Agency
JIS (color standard)
disponibilidad
available only in Japan
color
JIS: 1000
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)