Documentos clave
ZEQ7C0NDC
Milli-Q
Sensor de conductividad del agua de alimentación
For use with Milli-Q® EQ 7000 water purification systems, monitors the ionic quality of feed water
Sinónimos:
Sensor de conductividad del agua de alimentación
About This Item
UNSPSC Code:
41104214
NACRES:
JA.13
feature
Measures the conductivity of water
manufacturer/tradename
Milli-Q®
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000
General description
El sensor de conductividad del agua de alimentación es un accesorio de instalación que activa una alarma si el contenido iónico del agua de abastecimiento no cumple las especificaciones. Esto evita el agotamiento prematuro de los cartuchos de ultrafiltración IPAK Meta® e IPAK Quanta®.
Application
Se utiliza el sensor de conductividad del agua de alimentación para controlar la calidad iónica del agua de alimentación en los sistemas de purificación de agua Milli-Q® EQ 7000.
Legal Information
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany