Documentos clave
XX1102503
Millipore
Adaptador, macho M Luer-Lok, nailon
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
Nylon
Quality Level
shipped in
ambient
General description
Millipore dispone de una amplia selección de rácores, adaptadores, válvulas, medidores y tubos que se pueden utilizar junto con los sistemas de filtración Millipore. Con las excepciones indicadas, el material de construcción en la gama 300 es el acero inoxidable.
Los adaptadores Tri-Clamp (TC) se denominan por convención como adaptadores TC de 1 1/2 pulg., 2 pulg., etc. Los racores TC de 1 1/2 pulg. se conectan a tubos de D.E. de 1 pulg. o 1 1/2 pulg. Los adaptadores TC de 2 pulg. se conectan sólo a tubos de 2 pulg. de diámetro exterior.
Application
Accesorios para los portafiltros para la preparación de la muestra.