Documentos clave
TS-10X10ML-B
Millipore
BIOSCOT IVD Reagent Other Specificities & AHG
BIOSCOT Anti-IgG/C3d, Polyspecific Anti-Human Globulin Blood Grouping Reagent
Sinónimos:
Anti-IgG/C3d, PolyspecificAnti-Human Globulin Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
rabbit
Nivel de calidad
clon
BRIC-8, polyclonal
envase
pkg of 10 × 10 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT
condiciones de almacenamiento
do not freeze
concentración
9-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotipo
IgG
IgM
aplicaciones
clinical testing
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Colorant: Patent Blue Violet and Tartrazine dyes
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 24 months from date of filtration
Product formulation meets the requirements of Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Aplicación
For use in Direct and Indirect Anti - Human Globulin tests
Vialled, Labeled
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable