SLGSV255F
Unidad de filtración Millex®-GV (estéril) con venteo
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinónimos:
filtro de jeringa de ésteres mezclados de celulosa
About This Item
Productos recomendados
material
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Level
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex®
feature
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
≥30 mL/min flow rate at 10 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
27 mm
volume
100 mL
pore size
0.22 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- Un solo uso, apirógeno y atóxico
- Elimina microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de más de 0,22 µm
- Membrana de filtración hidrófila de 0,22 µm precintada en una carcasa de PVC
- Incluye un filtro hidrófobo de 0,03 µm en la bóveda para ventilar el aire y evitar el bloqueo del aire
- Marcado CE y registrado por la FDA
Other Notes
Legal Information
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3