SCT265
BioTracker™ Green Exosome Membrane Labeling Kit
Human
Sinónimos:
exosome labeling kit, exosome membrane probe, green exosome dye, green exosome probe
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
BioTracker™ Green Exosome Membrane Labeling Kit,
origen biológico
human
Nivel de calidad
envase
vial of 5 tests (reactions)
fabricante / nombre comercial
Millipore
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Condiciones de envío
2-8°C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Características y beneficios
Descripción de destino
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3