Key Documents
SCM105
Sigma-Aldrich
Suplemento de medios acondicionados 3dGRO® L-WRN
Sinónimos:
Conditioned Media
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
form
liquid
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell based assay: suitable
color
clear red
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Application
Aspecto (color): líquido transparente, rojo
Endotoxina: <2 UE/ml
Esterilidad probada: Sin crecimiento/pase
Se prueba en los medios la función de soporte del crecimiento de los organoides intestinales humanos
Se analizan las concentraciones de los factores de crecimiento en los medios mediante ELISA
El suplemento de medios acondicionados para L-WRN 3dGRO® es una formulación basada en el medio DMEM/F-12 PLUS que contiene los 3 factores de crecimiento: Wnt3a, R-espondina-3 y nogina. Estos factores actúan sobre la vía de señalización Wnt, que desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la proliferación de células madre de cripta LGR5+ dentro de los organoides. La activación de Wnt es, por lo tanto, esencial para el crecimiento in vitro de organoides intestinales humanos. El medio acondicionado L-WRN es ampliamente utilizado como un componente del medio de cultivo para propiciar el crecimiento de organoides intestinales humanos, incluyendo el biobanco de organoides gastrointestinales SCC310-SCC367 3dGRO®. Las aplicaciones para el medio condicionado L-WRN incluyen, entre otras, la expansión de los organoides intestinales humanos y otros tipos de células organoides epiteliales.
Origen
El suplemento de medios condicionados para L-WRN 3dGRO® procede de la línea celular de Mus musculus L-M(TK-) que segrega el ratón Wnt3a, R-espondina-3 y nogina. El medio condicionado L-WRN puede contener trazas de ADN de ratón.
Features and Benefits
Suplemento de medios acondicionados L-WRN que contiene los 3 factores de crecimiento Wnt3a (W), R-espondina-3 (R) y nogina (N) para cultivos de organoides.
Storage and Stability
El suplemento de medios acondicionados 3dGRO® L-WRN debe conservarse a -20 °C. Cuando lo vaya a utilizar, descongele el medio acondicionado L-WRN durante la noche a 2-8°C en oscuridad. El medio descongelado se mantiene bien durante dos semanas cuando se almacena a 2-8°C. Si no se va a utilizar el medio en dos semanas, distribuya el medio no utilizado en partes alícuotas y consérvelas a -20°C. Después de descongelar las alícuotas recongeladas, no vuelva a congelar el material.
Legal Information
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Artículos
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Contenido relacionado
Culture in 2.5D using small intestine duodenum organoids and Millicell® hanging cell culture inserts to monitor long-term drug side effects and toxicity.
Culture in 2.5D using small intestine duodenum organoids and Millicell® hanging cell culture inserts to monitor long-term drug side effects and toxicity.
Culture in 2.5D using small intestine duodenum organoids and Millicell® hanging cell culture inserts to monitor long-term drug side effects and toxicity.
Culture in 2.5D using small intestine duodenum organoids and Millicell® hanging cell culture inserts to monitor long-term drug side effects and toxicity.
Ver todo