SCC464
sLT-RMS Spontaneous Lung-tropic RET Melanoma-sorted Mouse Cell Line
Mouse
Sinónimos:
Q61R NRAS melanoma cell line, SK-MEL-147, human melanoma cell line, human melanoma cells, metastatic melanoma cell line
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
sLT-RMS Spontaneous Lung-tropic RET Melanoma-sorted Mouse Cell Line,
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
envase
vial of ≥1X10⁶ vial
fabricante / nombre comercial
Millipore
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
liquid nitrogen
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Aplicación
- Each vial contains >1X10? viable cells.
- sLT-RMS cells are verified to be of mouse origin and negative for human, rat, Chinese hamster, Golden Syrian hamster, and non-human primate interspecies contamination, as assessed by a Contamination Clear panel by Charles River Animal Diagnostic Services
- Cells tested negative for infectious diseases against a Mouse Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Cells tested negative for mycoplasma.
Características y beneficios
Descripción de destino
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable