Documentos clave
RW1904700
Millipore
Membrana de filtración reforzada
greener alternative
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 1,2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Nivel de calidad
descripción
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 1.2 µm pore size, polyester web
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
260 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
diám. del filtro
47 mm
grosor
200 μm
tamaño de poro
1.2 μm pore size
75 % porosity
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: RW19
Las membranas de prefiltración reforzadas se pueden utilizar para eliminar contaminantes de una variedad de líquidos y gases. Los filtros tienen una gran capacidad de retención de suciedad y una baja caída de presión, lo que los hace ideales para reducir las concentraciones de contaminantes antes de los filtros de grado esterilizante. A diferencia de los materiales de prefiltración tradicionales que contienen asbesto o fibra de vidrio, nuestras membranas de prefiltración reforzadas están hechas de materiales que no se desprenden. Estos filtros retienen los contaminantes en la superficie de la membrana de celulosa.
Características y beneficios:
•Prefiltro con gran capacidad de carga de suciedad para un mayor rendimiento
•El sustrato que no se desprende no descargará las fibras en las aplicaciones posteriores
Aplicaciones:
Prefiltración antes de los filtros de grado esterilizante
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicación
Prefiltración antes de la filtración a través de membrana de 1,2 μm.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3