Documentos clave
QTUMMPEEX
Milli-Q
Kit: Cartucho Quantum® EX y Millipak®
Kit: Quantum® EX Cartridge & Millipak®
Kit with Millipak® 20 Express Filter, For use with Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis systems.
Sinónimos:
Kit: Cartucho Quantum® EX y Filtro Millipak ® 20 Expres
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
packaging
pkg of 1 kit
compatibility
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
General description
Este kit contiene un cartucho de ultrapurificación Quantum® EX y un filtro Millipak® 20 Express. El cartucho de purificación contiene resinas organex e ionex para eliminar las concentraciones residuales de compuestos orgánicos e iones. El filtro Millipak® está hecho de polietersulfona para el filtro y estireno-acrilonitrilo (SAN) para la carcasa. Conectado a la salida del punto de suministro de agua, elimina las partículas y las bacterias, y proporciona agua sin partículas ni bacterias.
Este kit puede utilizarse con los sistemas Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis.
Features and Benefits
Cartucho de ultrapurificación Quantum®:
  • Contiene resinas Organex e Ionex para la eliminación de oligoelementos y contaminantes iónicos.
  • Fácil mantenimiento: fácil de instalar y de sustituir.
Filtro Millipak® 20 Express:
  • La unidad está diseñada como una barrera segura y eficaz contra partículas y bacterias.
  • Los poros cónicos de la membrana permiten un caudal elevado a una presión diferencial baja.
  • Se conectan a la salida del punto de suministro de agua, como a los POD de los sistemas de purificación de agua Milli-Q®.
  • La campana protectora protege contra la intrusión de contaminación bacteriana del aire durante la dispensación.
  • Fácil mantenimiento: el filtro se coloca y se sustituye con facilidad.
  • Ambos elementos debe sustituirse cada 6 meses.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm. Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del sistema (suministrada con el sistema)
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review