Key Documents
PR0GTXL0S2
Milli-Q
Módulo de pretratamiento Progard® XL
For optimal protection of the reverse osmosis (RO) membrane from tap water components.
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento Progard® XL-S
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.85
material
carbon cartridge (activated )
cartridge (Polyphosphate for anti-scaling protection)
Quality Level
packaging
pkg of 2 units
manufacturer/tradename
Progard®
parameter
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
H × W × D
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
fitting
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
compatibility
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs Large
General description
El módulo de pretratamiento Progard® XL-S pretrata el agua de alimentación mediante la eliminación de partículas grandes, compuestos orgánicos y cloro libre del agua del grifo. Esto protege la membrana de ósmosis inversa (RO) contra las incrustaciones minerales, el ensuciamiento orgánico y la oxidación del cloro.
El módulo de pretratamiento incluye prefiltración para retirar partículas, carbón activado para eliminar el cloro y un compuesto antiincrustante para reducir al mínimo el riesgo de formación de incrustaciones.
Para utilizar con sistemas de purificación de agua RiOs, Elix® y AFS® E más grandes.
Application
Los módulos protegen y mantienen el buen rendimiento de la membrana de ósmosis inversa.
Features and Benefits
  • El polifosfato proporciona protección contra las incrustaciones.
  • El carbono activado impregnado de plata reduce el cloro libre y proporciona protección bacteriostática.
  • La filtración en profundidad elimina partículas y coloides.
  • Tecnología RFID de etiquetas e-Sure para una visibilidad instantánea de los parámetros del módulo, archivado automático de los parámetros del módulo y trazabilidad completa.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class