Merck
P3C003C05
Millipore
Placa Pellicon® 3 con membrana Ultracel®
filtration area 0.57 m2, NMWCO 3 kDa
Sinónimos:
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 3 kDa Membrane, C screen, 0.57 m2
About This Item
UNSPSC Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
material
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Quality Level
feature
holdup volume 85 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
H
2.4 cm (0.93 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
17.8 cm (7 in.)
filtration area
0.57 m2
membrane area
0.57 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
pore size
3 kDa NMWCO
pH
2-13
General description
Los dispositivos de filtración Pellicon® 3 son casetes avanzadas de alto rendimiento ideales para las concentraciones actuales más elevadas de anticuerpos terapéuticos, así como para los procesos de filtración más exigentes que requieren presiones y temperaturas de funcionamiento más elevadas, así como regímenes de limpieza cáusticos.
La casete Pellicon® 3 con membrana Ultracell® está diseñada para la filtración de proteínas terapéuticas (como los anticuerpos monoclonales) y proteínas recombinantes y no recombinantes.
Este dispositivo de ultrafiltración P3C003C05 Pellicon® 3 se caracteriza por un tamaño de poro de NMWCO de 30 kDa, una superficie de filtración de 0,57 m2, una membrana PLCCC y unas dimensiones de 0,8 cm (A) x 5,6 cm (An) x 20,6 cm (L).
Features and Benefits
  • Robustos y fiables: ideales para los procesos de filtración más exigentes de hoy en día
  • Alto rendimiento: producen una excelente resolución, rendimientos y resistencia a la contrapresión
  • Recuperación óptima del producto gracias a la tecnología de membrana probada
  • Tecnología libre de huecos: membranas sin huecos de última generación resuelven prácticamente cualquier desafío de separación
  • Adhesión superior, sin defectos: Ultracel® utiliza membranas compuestas fundidas en un sustrato microporoso
  • Fabricación automatizada: ofrece un rendimiento, una uniformidad y una fiabilidad insuperables
  • Cuidado e instalación fáciles: fácil de instalar y mantener
Other Notes
Estos productos se fabrican en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación.
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1