P2B005V01
Módulo Pellicon® 2 Mini Ultrafiltración Biomax®
filtration area 0.1 m2, NMWCO 5 kDa
Sinónimos:
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module Biomax-5 V 0.1 m2
About This Item
Productos recomendados
material
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Quality Level
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax®
pore size
5 kDa NMWCO
pH
1-14
General description
La membrana de polietersulfona BIOMAX 5 de Millipore tiene estructuras carentes de huecos que protegen contra fugas de solutos a través de los microdefectos normalmente asociados con los huecos situados debajo de las finas pieles de las membranas de UF convencionales. Estas membranas sin huecos son más permeables, lo que produce un flujo elevado con una retención del producto equivalente o superior. Estas membranas sin huecos proporcionan las ventajas de un procesamiento rápido y de gran rendimiento, así como sistemas más pequeños.
El módulo de ultrafiltración Pellicon® 2 mini BIOMAX cuenta con una superficie de filtración de 0,1 m2 y un tamaño de poro de 5 kDa de NMWCO.
Application
- Disoluciones proteicas
- Disoluciones de polisacáridos
- Suspensiones víricas
Cosecha, lavado o clarificación de:
- Cultivos y lisados celulares
- Suspensiones coloidales
- Cultivos víricos
Features and Benefits
- Pantalla tipo V (canal abierto)
- Membranas sin huecos de última generación para afrontar prácticamente cualquier desafío de separación
- Trayectoria de flujo corta para un mayor caudal y una capacidad de separación de mayor resolución
- Opción de configuración del canal de flujo que proporciona capacidad de optimización de procesos
- Predecible, rápido, escalable
- Escalabilidad lineal real desde módulos de tamaño de laboratorio hasta montajes industriales para procesar miles de litros
- Ofrece una mayor resolución, mejores rendimientos y una resistencia superior a la contrapresión
- Las membranas Ultracel son membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso para obtener membranas sin defectos con una calidad superior
Other Notes
Analysis Note
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2