MSHAWGT48
Muestreador MicropreSure®
0.45 μm white gridded MCE membrane filter, bulk packaging, suitable for liquid cultivation
Sinónimos:
Unidad de filtración MicropreSure®, Para análisis de biocarga y de agua por filtración
About This Item
Productos recomendados
Materiales
gridded filter
high-density polyethylene support
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Nivel de calidad
descripción
packed
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
fabricante / nombre comercial
MicropreSURE®
diám. del filtro
47 mm
filtración área
9.1 cm2
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type dairy
sample type wine
sample type cider
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Diseño cerrado para un muestreo preciso
- Recogida durante el proceso y análisis microbiológico rápidos y fiables
- Análisis de volúmenes más grandes
- Muestreo por lotes o continuo
- No se necesita montaje ni esterilización
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Protocolos
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing