MIX0500L102
Mobius® MIX500L carrier
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Productos recomendados
Materiales
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
Nivel de calidad
Parámetros
4-30 °C temperature
Altura
162.6 cm (64 in.)
Anchura
119.4 cm (47 in.)
Profundidad
101.6 cm (40 in.)
peso
90.7 kg (200 lb)empty
Información legal
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Para utilizar con