MIAC01401
Soporte Microfil con válvula de 1/4 pulg.
Clinical Lab, Food and Beverage, Industrial QC, Environmental Analysis, Laboratory Filtration
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Microfil® with S-Pak®
entrada
sample type beverage(s)
sample type food(s)
aplicaciones
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los productos Microfil ofrecen un cómodo método de supervisión para detectar problemas relacionados con la contaminación de forma fácil y fiable.
Información legal
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany