MFGL10SB3
Durapore® 0,22 µm, cápsula de llenado final Millipak®
Millipak® Final Fill 100
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; irradiated
Línea del producto
Millipak® Final Fill 100
Características
hydrophilic
técnicas
sterile filtration: suitable
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
Adaptador
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)