MAFBN0B50
Placa de filtración Multiscreen GFB, opaca no estéril
Receptor/ligand binding assays, sample prep, enzyme assays with precipitation, DNA purification
About This Item
Productos recomendados
material
Barex®
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
glass fiber membrane
titanium dioxide
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
feature
hydrophilic
lid
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
technique(s)
DNA purification: suitable
activity assay: suitable (with precipitations)
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
H
14.4 mm
L
128 mm
W
85.5 mm
filtration area
0.26 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
pore size
1.0 μm pore size
application(s)
sample preparation
binding type
high binding surface
shipped in
ambient
General description
Los filtros de fibra de vidrio con resina ligante tienen una resistencia superior a la humedad y son excelentes para el análisis cualitativo y la prefiltración, especialmente para muestras muy contaminadas o cargadas de partículas. Se utilizan también mucho para la clarificación de disoluciones acuosas.
Los filtros de fibra de vidrio con resina ligante tienen una resistencia superior a la humedad y son excelentes para el análisis cualitativo y la prefiltración, especialmente para muestras muy contaminadas o cargadas de partículas. También se utilizan mucho para la clarificación de disoluciones acuosas.
Características y beneficios:
- Múltiples configuraciones y aplicaciones
- Compatibilidad química
- Compatible con automatización
- Filtración al vacío y recolección de filtrado superiores
Aplicaciones:
- Ensayos de unión receptor/ligando, preparación de muestras, precipitación de proteínas con TCA
Application
Filtración general
Ácidos nucleicos
Ensayos
Physical form
Other Notes
Contenido relacionado
MultiScreenHTS 384-well filter plate for receptor-ligand binding assays using Human muscarinic M1 GPCR.
MultiScreenHTS 384-well filter plate for receptor-ligand binding assays using Human muscarinic M1 GPCR.
MultiScreenHTS 384-well filter plate for receptor-ligand binding assays using Human muscarinic M1 GPCR.
MultiScreenHTS 384-well filter plate for receptor-ligand binding assays using Human muscarinic M1 GPCR.