MABT171
Anti-MMP-9 (Active) Antibody, clone 4A3
clone 4A3, from mouse
Sinónimos:
Matrix metalloproteinase-9, MMP-9, 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, Gelatinase B, GELB
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A3, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MMP9(4318)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected the active form of MMP-9 in oesophageal cancer tissues (Duncan, M. E., et al. 1998. Eur J Biochem. 258(1):37-43).
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:250 dilution from a reprsentative lot detected the active form of MMP-9 in WB.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Active form of MMP-9
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable