Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
MABE1084
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-complejos covalentes topoisomerasa I-ADN, clon 1,1A
clone 1.1A, from mouse
Sinónimos:
Topoisomerase I-DNA covalent complex, DNA topoisomerase 1-DNA covalent complex, Topo I-DNA covalent complex, TopoI cc, TopoIcc
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1.1A, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TOP1(7150)
General description
La ADN topoisomerasa 1 (EC 5.99.1.2; UniProt P11387; también conocida como ADN topoisomerasa I, Topo I) está codificada por el gen TOP1 (también conocido como TOPI) (ID del gen 7150) en humanos. La topo I relaja la tensión torsional del ADN bicatenario (dsDNA) mellando una hebra del dsDNA para permitir la rotación del extremo 3′-hidroxi mellado alrededor de la cadena no mellada, mientras que el extremo 5′-fosforil del ADN mellado forma un enlace fosfodiéster covalente con un residuo de tirosina en la Topo I. El extremo 3′-hidroxi mellado ataca entonces el enlace fosfoéster ADN-enzima para volver a unir la cadena de ADN mellada. Durante cada ronda de mellado y resellado catalizada por la Topo I se elimina una superhélice. Las camptotecinas se utilizan mucho para el tratamiento del cáncer. Estos medicamentos se intercalan en el ADN en el sitio activo de la topo l, inhibiendo la etapa de re-unión de la cadena por la enzima y desplazando el equilibrio hacia los complejos topo l-ADN covalentes en lugar de a la topo l y el ADN libres. La interacción de estos complejos covalentes topo I-ADN estabilizados con fármacos, con horquillas de replicación o complejos de transcripción avanzados, causan un ulterior daño al ADN y la eventual muerte celular.
Specificity
El clon 1.1A reconoce específicamente la topoisomerasa I (Topo I) en complejos covalentes con ADN, pero no cuando no la Topo I libre no complejada ADN, mediante la detección de la fosforilación del sitio activo Tyr723 de topoisomerasa I (Patel, A.G., et al, (2016). 44(6):2816-2826).
Immunogen
Epítopo: Topo I pTyr723.
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la secuencia del sitio diana de la Topo I humana con Tyr723 fosforilada.
Application
Análisis mediante citometría de flujo: 1,0 µg de este anticuerpo de un lote representativo detectó complejos topoisomerasa I/ADN covalentes en células de cáncer de colon humano HCT116 tratadas con topotecán.
Análisis mediante inmunocitoquímica: 10 µg/ml de un lote representativo detectaron los complejos covalentes de topoisomerasa I/ADN en células de carcinoma pulmonar humano A549 tratadas con topotecán (cortesía del Dr. Scott H. Kaufmann, Mayo Clinic, Rochester, MN).
Análisis mediante citometría de flujo: 10 µg/ml de un lote representativo detectaron complejos covalentes de topoisomerasa I/ADN en células de cáncer de colon humano HCT116 tratadas con topotecán (cortesía del Dr. Scott H. Kaufmann, Mayo Clinic, Rochester, MN).
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: un lote representativo detectó los complejos covalentes de topoisomerasa I/ADN estabilizados con topotecán/TPT, pero no la topoisomerasa I libre (sin formar complejo con el ADN) mediante inmunotransferencia por ranuras utilizando lisados fraccionados en gradiente de CsCl2 de células A549 tratadas y no tratadas con TPT (Patel, A.G. et al, (2016). 44(6):2816-2826).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia por ranuras: un lote representativo detectó un aumento dependiente de la dosis de topotecán (TPT) de los complejos covalentes de topoisomerasa I/ADN estabilizados con TPT en lisados de células A549 y HCT116 tratadas con TPT mediante inmunotransferencia por ranuras (Patel, A.G., et al, (2016). 44(6):2816-2826).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia por ranuras: un lote representativo detectó complejos covalentes de topoisomerasa I/ADN estabilizados en lisados de células A549 tratadas con camptotecinas (CPT, SN-38, TPT) o indenoisoquinolinas (NSC 314622, NSC 725776, NSC 743400), pero no con análogos de nucleósidos (citarabina y gemcitabina) (Patel, A.G., et al, (2016). 44(6):2816-2826).
Análisis mediante ELISA: un lote representativo detectó el péptido inmunógeno que corresponde a la secuencia del sitio activo de la topoisomerasa I con Tyr723 fosforilada, pero no el péptido con la Tyr273 no fosforilada mediante ELISA directo (no sándwich) (Patel, A.G., et al, (2016). 44(6):2816-2826).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó un aumento dosis-dependiente de loci no nucleolares del complejo covalente de topoisomerasa I/ADN en células A549 tratadas con topotecán/TPT, mientras que el pequeño número de loci en las células no tratadas se observó sólo en los nucleólos (Patel, A.G. et al, (2016). 44(6):2816-2826).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó una formación temporal y espacialmente distinta de loci nucleares de complejos covalentes de topoisomerasa I/ADN con respecto a la fosfo-H2AX y Rad51 en células A549 tratadas con topotecán/TPT (Patel, A.G. et al, (2016). 44(6):2816-2826).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-complejos covalentes topoisomerasa I-ADN, clon 1,1A, es un anticuerpo contra los complejos covalentes de topoisomerasa I-ADN para utilizar en inmunocitoquímica, citometría de flujo, inmunotransferencia por puntos, ELISA.
Subcategoría de investigación
Biología de la cromatina
Quality
Evaluada por inmunocitoquímica en células de carcinoma de pulmón humano A549 tratadas con topotecán.
Análisis inmunocitoquímico: 10 µg/ml de este anticuerpo detectaron los complejos covalentes de topoisomerasa I-ADN en células de carcinoma pulmonar humano A549 tratadas con topotecán.
Target description
90,7 kDa calculados.
Physical form
IgG2bκ de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ignacio Torrecilla et al.
Nucleic acids research, 52(2), 525-547 (2023-12-12)
DNA-protein crosslinks (DPCs) are toxic DNA lesions wherein a protein is covalently attached to DNA. If not rapidly repaired, DPCs create obstacles that disturb DNA replication, transcription and DNA damage repair, ultimately leading to genome instability. The persistence of DPCs
Naoto Shimizu et al.
The Journal of biological chemistry, 299(8), 104988-104988 (2023-07-02)
Topoisomerases are enzymes that relax DNA supercoiling during replication and transcription. Camptothecin, a topoisomerase 1 (TOP1) inhibitor, and its analogs trap TOP1 at the 3'-end of DNA as a DNA-bound intermediate, resulting in DNA damage that can kill cells. Drugs
Shih-Chieh Chiang et al.
Science advances, 3(4), e1602506-e1602506 (2017-05-17)
Breakage of one strand of DNA is the most common form of DNA damage. Most damaged DNA termini require end-processing in preparation for ligation. The importance of this step is highlighted by the association of defects in the 3'-end processing
Amy Flor et al.
Cell chemical biology, 28(6), 776-787 (2020-12-23)
Topoisomerase 1 (Top1) reversibly nicks chromosomal DNA to relax strain accumulated during transcription, replication, chromatin assembly, and chromosome condensation. The Top1 poison camptothecin targets cancer cells by trapping the enzyme in the covalent complex Top1cc, tethered to cleaved DNA by
Angela M Mabb et al.
PloS one, 11(5), e0156439-e0156439 (2016-05-28)
Topoisomerase 1 (TOP1) inhibitors, including camptothecin and topotecan, covalently trap TOP1 on DNA, creating cleavage complexes (cc's) that must be resolved before gene transcription and DNA replication can proceed. We previously found that topotecan reduces the expression of long (>100