MABE1075
Anti-mono- and poly-ADP-ribose binding reagent
from Escherichia coli
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Escherichia coli
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
dot blot: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Dot Blot Analysis: A representative lot detected mono- and poly-ADP-ribosylated proteins.
Dot Blot Analysis: A representative lot detected mono- and poly-ADP-ribosylated proteins (Courtesy of Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected mono-and poly-ribosylated proteins. (Courtesy of Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center).
Calidad
Gel Electrophoresis Analysis: 0.5 µg of this binding reagent was analyzed on GEL Electrophoresis to test for purity.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable