MABC1690H
Anti-RAINBOW Antibody, HRP conjugated
from mouse, peroxidase conjugate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
reactividad de especies (predicha por homología)
all
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Secondary & Control Antibodies
Western Blotting Analysis: A 1:500 and 1:1,000 dilution from a representative lot detected protein standard.
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:10,000; 1:20,000; 1:40,000; 1:80,000 dilution of this antibody detected Remzaol-dye prestained protein standards.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash