MAB5598
Anti-HCN3 Antibody, clone TLL 6C5
culture supernatant, clone TLL 6C5, Chemicon®
Sinónimos:
Hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated channel 3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TLL 6C5, monoclonal
reactividad de especies
mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Hcn3(15168)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry on rat and mouse retina.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable