Documentos clave
M8IPS4510
Millipore
Placa de 96 pocillos Multiscreen®, membrana de PVDF hidrófoba
pore size 0.45 μm, sterile
Sinónimos:
Placa de PVDF de 96 pocillos, Placa de membrana de PVDF, Placa hidrófoba de 96 pocillos
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
Quality Level
description
Clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Hydrophobic PVDF membrane for Avidin-biotin Linkages, DNA-binding Proteins, Affects Function, ELISPOT Assays & Protein Interaction Assays.
sterility
non-sterile
sterile
product line
MultiScreen®
feature
hydrophobic
lid
manufacturer/tradename
MultiScreen®
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
technique(s)
ELISA: suitable
ELISPOT: suitable
activity assay: suitable (protein interaction)
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
Immobilon®-P
pore size
0.45 μm pore size
binding type
high binding surface
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: IP
No importa con que aplicación esté trabajando, Millipore tiene una placa desarrollada para satisfacer sus requisitos específicos. Las placas MultiScreen tienen una larga historia como útiles fiables para el avance del descubrimiento de fármacos y de la investigación en ciencias de la vida.
Placas de filtración HTS (números de referencia de las placas que empiezan con MS)
: las placas MultiScreenHTS se han elaborado específicamente para uso de alto rendimiento con estaciones de trabajo automatizadas. Las paredes laterales rígidas mejoran la manipulación y proporcionan amplias superficies para poder colocar las etiquetas con el código de barras. Los pocillos están individualmente sellados, para evitar interferencias durante la incubación, y el desagüe inferior puede quitarse para acceder a los filtros. Se dispone de placas de filtración en plataformas de 96 y 384 pocillos con una amplia selección de membranas y plásticos.
- El nuevo diseño de la placa de filtración de gran caudal MultiScreen HTS+ de Millipore reduce la adsorción inespecífica y la variabilidad en las intensidades de fondo y de la señal específicamente para evaluaciones de cribado bioquímico.
Placas de filtración clásicas (números de referencia que empiezan por MA)
- El original diseño multipocillo es valioso para muchas aplicaciones que requieren la inmersión del filtro en una bandeja de ensayo. El desagüe fácilmente extraíble y el exclusivo diseño de la placa son ideales para ensayos como Elispot, PAMPA, cribado celular (migración, invasión o quimiotaxis) o para detección mediante Topcount.
Accesorio – Colector a vacío MultiScreenHTS
- El colector a vacío MultiScreenHTS se diseñó específicamente para trabajar con las placas de filtración MultiScreenHTS. La combinación produce características de filtración óptimas y una integración perfecta de la automatización.
Placas de ensayo Millicell
- Además del formato de placa de ensayo tradicional, también existen placas de filtración con bandejas de cultivo celular para el crecimiento y el estudio de líneas celulares en suspensión y adherentes. Las células cultivadas en placas de filtración se diferencian mejor que las cultivadas en los sustratos de plástico tradicionales, produciendo resultados más semejantes a los obtenidos in vivo. Esta combinación de placa/bandeja de filtración puede utilizarse para una variedad de análisis celulares, como los de transporte, toxicidad y cribado.
Application
Categoría de investigación
Ácidos nucleicos
Proteínas
Análisis
Radionucleótidos
Physical form
Código de colores: Transparente
Other Notes
Compatible con automatización: Sí
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
This study presents an example of a typical ELISpot assay for quantifying the number of pre-existing, antigen-reactive T cells from peripheral blood mononuclear cell (PBMC) samples obtained from donors previously infected with cytomegalovirus (CMV).
Protocolos
The ELISpot (Enzyme Linked Immuno-Spot) assay provides an effective method of measuring the antibody or cytokine production of immune cells on the single cell level.
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Contenido relacionado
La filtración separa las sustancias para reducir la complejidad de la muestra y aumentar la pureza del analito, mejorando los resultados analíticos.
La filtración separa las sustancias para reducir la complejidad de la muestra y aumentar la pureza del analito, mejorando los resultados analíticos.
La filtración separa las sustancias para reducir la complejidad de la muestra y aumentar la pureza del analito, mejorando los resultados analíticos.
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.
Ver todo