Key Documents
LSWG02500
Millipore
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 5,0 μm
Mitex, filter diam. 25 mm, hydrophobic, white, gridded
Sinónimos:
Membrana de filtración Mitex
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
gridded
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore
Mitex
parameter
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
filter diam.
25 mm
thickness
170 μm
color
white
matrix
Mitex
pore size
5.0 μm pore size
60 % porosity
bubble point
≥0.05 bar, air with methanol at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: LSWG
La membrana Mitex PTFE no se ve afectada por casi ningún líquido, como los disolventes orgánicos, los ácidos y bases concentrados, los propelentes y los líquidos criogénicos. La membrana Mitex no está revestida, sin embargo es fácil de manipular, combinando la comodidad de una membrana revestida con la versatilidad de una membrana de PTFE pura. La membrana Mitex es hidrófoba.
Características y beneficios:
•Amplia compatibilidad química
•Biológica y químicamente inerte
•Estable a temperaturas que superan los 260 °C y por debajo de los -100 °C
Aplicaciones:
Clarificación de ácidos, bases y líquidos criogénicos; Clarificación de propelentes; Análisis de líquidos hidráulicos; Aislamiento de ARN
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Application
Análisis de fluidos hidráulicos
Legal Information
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany