KO-1L-BK
Anti-K (clon MS-56), FFMU
About This Item
Productos recomendados
clone
MS-56, monoclonal
Quality Level
form
liquid
packaging
pack of 1 L
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
storage temp.
2-8°C
General description
Sobrenadante de cultivo celular concentrado normalizado que ha sido diafiltrado con disolución salina tamponada con fosfato.
Para la formulación de reactivos o dispositivos para la determinación de grupos sanguíneos anti-k.
Contiene azida sódica al 0,1 % (p/v); vida útil: 24 meses desde la fecha de filtración.
Con licencia de la FDA de EE.UU. bajo un acuerdo de fabricación compartido.
Para la formulación de reactivos o dispositivos para la determinación de grupos sanguíneos anti-k.
Contiene azida sódica al 0,1 % (p/v); vida útil: 24 meses desde la fecha de filtración.
Con licencia de la FDA de EE.UU. bajo un acuerdo de fabricación compartido.
Application
Intermediario de anticuerpo para uso ulterior en fabricación.
Producción de un producto o dispositivo para determinación del grupo sanguíneo in vitro.
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Reactivo parcialmente procesado sólo para la fabricación posterior de productos no inyectables. No se ha determinado la ausencia de todos los antígenos víricos. No hay patrón de potencia estadounidense. No utilizar si está turbio. Contiene azida sódica al 0,1 %<nbsp/>(p/v)
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1