Key Documents
JMWP04700
Millipore
Membrana de filtración Omnipore
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 5,0 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
Omnipore
parameter
130 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
85 μm
pore size
5.0 μm pore size
80 % porosity
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: JMWP
Nuestra membrana Fluoropore® es una membrana hidrófoba de polímero politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro en las aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore proporcionan amplia compatibilidad química, elevados caudales y uniformidad. (Tenga en cuenta que las referencias del catálogo que contienen "FHUP" no están laminadas o están producidas sin refuerzo.)
Nuestra membrana Omnipore es una membrana de PTFE hidrófila que es compatible prácticamente con todos los disolventes, ácidos y disoluciones alcalinas.
Características y beneficios:
- Biológica y químicamente inertes
- La elevada porosidad produce caudales elevados
- Se dispone de variedades de PTFE hidrófobas e hidrófilas para la filtración de muestras acuosas u orgánicas
Aplicaciones:
- Membrana Fluoropore: Clarificación de ácidos, bases y disolventes; Control del aire; Filtración y ventilación de gases; Espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtración de disoluciones acuosas, clarificación de ácidos y de disoluciones alcalinas
Tipo de filtro: de pantalla
Application
  • Filtración de disoluciones acuosas
  • Clarificación de disoluciones ácidas y alcalinas
  • Filtración de fase móvil para HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Análisis de microplásticos
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany