JL-1L-BK
Intermediates For Further Manufacturing Use (FFMU) - Rare Specificities
Anti-Jka from the clone MS-15, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Sinónimos:
Anti-Jka (clone MS-15), FFMU
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
MS-15, monoclonal
Formulario
liquid
envase
pack of 1 L
concentración
6-23 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
isotipo
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
For the formulation of Anti-Jka blood typing reagents or devices.
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Licensed by the US FDA under a shared manufacturing agreement.
Aplicación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1