Key Documents
IPAKGARA2
Milli-Q
Módulo de pretratamiento IPAK Gard®
This product is replaced with IPAKGARD2. Search to Explore!
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento IPAK Gard® 10-15
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
Quality Level
feature
Protects the reverse osmosis membrane
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
IPAK Gard®
H
39.5 cm (15.5 in.)
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
General description
El módulo de pretratamiento IPAK Gard® 10-15 proporciona protección óptima a la membrana de ósmosis inversa (RO), mejorando el rendimiento de su sistema y ampliando su vida útil.
Para utilizar con los sistemas de purificación de agua Milli-Q® IQ 7010, Milli-Q® IQ 7015, Milli-Q® IX 7010 y Milli-Q® IX 7015.
Application
Este módulo de pretratamiento protege la membrana de RO al eliminar con eficacia contaminantes del agua como el cloro libre, los coloides, las partículas y los minerales.
Features and Benefits
  • El carbón activado protege contra el cloro libre.
  • Filtro de profundidad protege contra partículas y coloides.
  • El 63% de los proveedores de repuestos cuentan con la certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001.
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany