Documentos clave
HX0600
Supelco
Hydrobromic Acid
48%, Meets ACS Specifications GR ACS
Sinónimos:
Hydrogen Bromide Solution, Hydrobromic Acid
About This Item
Código UNSPSC:
12352301
Nombre del producto
Hydrobromic Acid 48%, Meets ACS Specifications GR ACS
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
presión de vapor
10.6 hPa ( 20 °C)
Formulario
liquid
concentración
47.0-49.0% HBr
impurezas
≤0.001% Phosphate (PO4)
≤0.003% Iodide (I)
≤0.003% Sulfate and sulfite (as SO4)
≤0.01 ppm Selenium (Se)
≤0.05% Chloride (Cl)
≤1 ppm Iron (Fe)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
residuo de ign.
≤0.002%
color
yellow
bp
126 °C/1013 hPa
mp
-11 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análisis
Assay: 47.0-49.0%
Chloride (Cl): 0.05% max
Color: Yellow
Form: Liquid
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iodide (I): 0.003% max
Iron (Fe): 1ppm max
Phosphate (PO4): 0.001% max
Residue after ignition: 0.002% max
Selenium (Se): 0.01ppm max
Sulfate and sulfite (as SO4): 0.003% max
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable