Key Documents
HVWG04700
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Sinónimos:
Membrana de filtración Durapore®, 0,45 µm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
gridded
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
Millipore
parameter
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
color
white
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm pore size
70 % porosity
bubble point
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
  • Las membranas de filtración Durapore® son ideales para controlar la contaminación por partículas del aire y clarificar líquidos.
  • Las membranas ofrecen una amplia compatibilidad química, y proporcionan caudales y rendimiento elevados, y pocos extraíbles.
  • El fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo tiene la menor adsorción a proteínas para minimizar la interacción con las muestras y maximizar la recuperación.
Application
Clarificación mediante filtración de disoluciones biológicas
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3