EZFCAM001
EZ-Fluo™ camera
Part of the EZ-Fluo™ hardware, Fluorescence-based technology, For the rapid detection of microbial contamination
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
100 V / 240 V, 50–60 Hz
Nivel de calidad
Materiales
304L stainless steel head (plate (front))
fabricante / nombre comercial
EZ-Fluo™
Parámetros
15-40 °C temperature
Altura
11.4 cm (4.5 in.)
Longitud
9.7 cm (3.8 in.)
Anchura
6.6 cm (2.6 in.)
peso
0.5 kg (1.1 lb)
aplicaciones
cosmetics
environmental
food and beverages
Condiciones de envío
ambient
Contenido relacionado
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Las pruebas microbiológicas de los alimentos constituyen una parte fundamental de la gestión de la salubridad y la calidad de los alimentos. Más información sobre la amplia variedad de pruebas que cubren los microorganismos patógenos y de deterioro.