Documentos clave
DX1729
Supelco
N,N-Dimetilformamida
Sinónimos:
DMF, NSC 5356
About This Item
Fórmula lineal:
HCON(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
73.09
Beilstein:
605365
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
200-679-5
Ensayo:
≥99.9% (GC)
bp:
153 °C (lit.)
presión de vapor:
2.7 mmHg ( 20 °C)
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
833 °F
caducidad
24 mo. (from manufacture date)
lim. expl.
15.2 %
impurezas
≤0.5 μeq/g Titrable acid
≤0.5 μeq/g Titrable base
≤300 ppm Water (H2O)
≤5 ppm Free amine (as dimethylamine)
residuo de evap.
≤5 ppm
color
clearAPHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 57.5 °C
densidad
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤270 nm
Absorción UV
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 280 nm Amax: ≤0.20
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Disolvente para muchos compuestos orgánicos hidrófobos.
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Expiration dateExp 24 months from mfg dateAppearanceClear, free from particulatesAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormLiquidFree amine (as dimethylamine)5ppm maxTitrable acid0.5µeq/g maxTitrable base0.5µeq/g maxUV Abs. at 270 nm1.00AU maxUV Abs. at 275 nm0.30AU maxUV Abs. at 280 nm0.20AU maxUV Abs. at 300 nm0.05AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Cut-off270nm maxWater (H2O)300ppm max
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.5 °C - closed cup