Documentos clave
CX0914
Supelco
1-Chlorobutane
OmniSolv®
Sinónimos:
1-Chlorobutane, Butyl Chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3Cl
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
203-696-6
Ensayo:
≥99.5% (GC)
técnicas:
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
79 °C/1013 hPa
presión de vapor:
110 hPa ( 20 °C)
presión de vapor
110 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.01% Water (H2O)
residuo de evap.
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
bp
79 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
temperatura de transición
flash point -17 °C
solubilidad
0.5 g/L
densidad
0.886 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤220 nm
Absorción UV
λ: 220 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 233 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
ClCCCC
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Clave InChI
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
OmniSolv®
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Assay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)1.0ppb maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 220 nm1.00AU maxUV Abs. at 225 nm0.50AU maxUV Abs. at 233 nm0.10AU maxUV Abs. at 240 nm0.05AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off220nm maxWater (H2O)0.01% max
Información legal
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup