Key Documents
CPDI000L1
Milli-Q
Módulo de purificación DI-PAK® (grande)
Large: 4.7 kg, Produces deionized water, for use with Milli-DI® systems
Sinónimos:
Módulo de purificación DI-PAK®
About This Item
UNSPSC Code:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
material
cartridge (mixed bed ion exchange resin and activated carbon)
Quality Level
feature
Activated carbon : to remove chlorine and organic compounds.
Mixed bed resin : to remove ions.
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
DI-PAK®
parameter
4.7 kg operating weight
technique(s)
ion chromatography: suitable
H × W × D
520 mm × 160 mm × 85 mm
conductivity
400 μS/cm (Feed water conductivity)
compatibility
for use with Milli-DI®
shipped in
ambient
General description
El módulo de purificación DI-PAK® (grande) es un cartucho de purificación de agua desechable para utilizar con los sistemas Milli-DI®. Produce agua desionizada con una resistividad de >1 Mohm.cm a 25 °C, utilizando agua del grifo como fuente de alimentación.
Application
El módulo de purificación DI-PAK® (grande) elimina el cloro, los coloides y los contaminantes iónicos para conseguir la calidad del agua requerida para su aplicación.
Features and Benefits
  • Fácil mantenimiento: EL módulo de purificación DI-PAK® (grande) puede cambiarse en cuestión de segundos sin riesgo de fugas. La pantalla LED le avisa cuando es necesario cambiarlo.
  • Permite la purificación de unos 300 l de agua con una resistividad >1 Mohm.cm a 25°C (conductividad del agua de alimentación = 400 mS/cm y CO2 disuelto = 0 ppm).
  • En el proceso de purificación se utilizan carbón activado y tecnología de intercambio iónico.
  • Produce de 3 a 5 l de agua purificada al día.
  • Origen del agua de alimentación: agua del grifo.
Legal Information
DI-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany