Documentos clave
CDRCKT220
Milli-Q
Cartucho de ósmosis inversa
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 220 L/h, For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
Sinónimos:
Cartucho de ósmosis inversa - 220 l/h
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
envase
pkg of 1 unit
Parámetros
220 L/hr flow rate
compatibilidad
for use with Milli-Q® CLX Water Purification System
for use with Milli-Q® HR Water Purification System
for use with Milli-Q® HX SD Water Purification System
Descripción general
El cartucho de ósmosis inversa (RO) elimina entre un 95 % y un 99 % de los contaminantes, incluidos iones, partículas, bacterias y moléculas orgánicas del agua potable de abastecimiento.
Aplicación
El agua RO se utiliza en laboratorios para aplicaciones como enjuague general, abastecimiento de agua para lavadoras y autoclaves, preparación básica de reactivos o como abastecimiento de los sistemas de producción de agua ultrapura.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany