Documentos clave
CDPRM2606
Milli-Q
Prefiltro Rogard II 66 cm
66 cm (26 in.), For protection of reverse osmosis (RO) membrane
Sinónimos:
Prefiltro Rogard II
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
material
polypropylene (Melt blown)
Quality Level
feature
removes large particles from tap water
packaging
pkg of 6 units
H
66 cm (26 in.)
pore size
5.0 μm pore size
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7010
shipped in
ambient
General description
El prefiltro Rogard se ha diseñado para pretratar el agua mediante la eliminación de partículas grandes, compuestos orgánicos y cloro libre del agua del grifo. Esto protege la membrana de ósmosis inversa (RO) contra las incrustaciones orgánicas y la oxidación del cloro.
Application
El prefiltro Rogard II de 66 cm se utiliza con los sistemas Milli-Q® y Milli-RO de estilo bowl, principalmente en aplicaciones como análisis de productos farmacéuticos y pruebas medioambientales.
Features and Benefits
  • Protección óptima de la membrana de ósmosis inversa (RO).
  • Garantiza una vida útil y un rendimiento optimizados del sistema.
  • Emplea tecnología de purificación por filtración en profundidad.
Legal Information
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany