Documentos clave
BTEQ0DKT
Milli-Q
Kit de sobremesa para pantalla táctil HMI de los sistemas Milli-Q® EQ
Designed for use with Milli-Q® EQ 7 series systems to place the HMI touchscreen remotely, up to 3 m from the system.
About This Item
UNSPSC Code:
41100000
NACRES:
JA.13
feature
Allows to place the HMI touchscreen remotely, up to 3 m from the system
manufacturer/tradename
Milli-Q®
system H
10.5 cm (4.1 in.)
system W
19.0 cm (7.4 in.)
system depth
18.9 cm (7.4 in.)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
shipped in
ambient
General description
El kit de sobremesa para los sistemas Milli-Q® EQ 7000/08/16 le permite llevar la flexibilidad de instalación un paso más allá al colocar la pantalla remota táctil HMI a una distancia de hasta 3 metros del sistema, al tiempo que conserva el acceso completo a toda la información del sistema.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany