ABS2210
Anti-ANO6/TMEM16F
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
mol peso
calculated mol wt 55.73 and 106.26 kDa
observed mol wt ~58 and 110 kDa
purificado por
(Unpurified)
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 100 μL
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... ano6> Ano6(105722)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Mouse thymus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ANO6/TMEM16F in Mouse thymus tissue lysate.
Tested Applicaitons
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ANO6/TMEM16F in Western Blotting applications (Wu, N., et. al. (2020). Cell Rep. 30(4):1129-1140.e5).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable